Principaux documents
763950
Sigma-Aldrich
Fluoromalonaldehyde sodium salt
97%
Synonyme(s) :
Sodium 2-fluoropropanedial
500 MG
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
103,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
[Na+].F[C-](C=O)C=O
InChI
1S/C3H2FO2.Na/c4-3(1-5)2-6;/h1-2H;/q-1;+1
Clé InChI
ZBJPJSAIIONIIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable