Principaux documents
761826
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-iodoaniline
95%
Synonyme(s) :
(4-Iodophenyl)carbamic acid tert-butyl ester, N-tert-Butoxycarbonyl)-4-iodoaniline, tert-Butyl (4-iodophenyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
144-148 °C
Groupe fonctionnel
amine
iodo
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H14INO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
CGALRQWBJFDAKN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable