Documents
760498
Sigma-Aldrich
Nitric acid-18O3
95 atom % 18O, 65 wt. % in H218O
Synonyme(s) :
18O Labeled nitric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HN18O3 solution
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Forme
liquid
Concentration
65 wt. % in H218O
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[18OH][N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i2+2,3+2,4+2
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-PGVNZGOUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable