756504
Cerium magnesium aluminate, terbium doped
99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aluminum cerium magnesium terbium oxide, Green phosphor, Terbium doped aluminum cerium magnesium oxide
About This Item
Produits recommandés
Essai
99% trace metals basis
Forme
powder
Composition
Ce0.63Tb0.37MgAl11O19
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille des particules
4-8 μm (d50)
Pf
>1000 °C (lit.)
Fluorescence
λex 544 nm±2 nm (UV excitation source)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Description générale
Color coordinate (y): 0.590 +/- 0.015
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.