326208
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
(2-Formylphenyl)diphenylphosphine, o-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
118,00 €
About This Item
118,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
112-115 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
phosphine
Chaîne SMILES
O=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15OP/c20-15-16-9-7-8-14-19(16)21(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15H
Clé InChI
DRCPJRZHAJMWOU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable