754633
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl) bis{bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}
97%
Synonyme(s) :
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxy-1,1′-biphenyl-2,2′-diyl)bis(bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine), (R)-BTFM-Garphos™
327,00 €
About This Item
327,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +33.0°, c = 0.5% in chloroform
Pf
123-128 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
phosphine
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(c3c(c(cc(c3)OC)OC)c4c(cc(cc4OC)OC)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C48H28F24O4P2/c1-73-29-17-35(75-3)39(37(19-29)77(31-9-21(41(49,50)51)5-22(10-31)42(52,53)54)32-11-23(43(55,56)57)6-24(12-32)44(58,59)60)40-36(76-4)18-30(74-2)20-38(40)78(33-13-25(45(61,62)63)7-26(14-33)46(64,65)66)34-15-27(47(67,68)69)8-28(16-34)48(70,71)72/h5-20H,1-4H3
Clé InChI
JDKXXRZDVSJSNQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable