Principaux documents
8.07582
Sigma-Aldrich
Heptanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Heptanoic acid, Enanthic acid
100 ML
35,80 €
500 ML
41,20 €
35,80 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
35,80 €
500 ML
41,20 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-838-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,80 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.35 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
380 °C
Puissance
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Viscosité cinématique
5.00 cSt(20 °C)
Pf
-8 °C
Température de transition
flash point 117 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)CCCCCC.[H+]
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.917 - 0.919
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1