748811
Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
Synonyme(s) :
Heller-Sarpong Reagent, Allyl imidazolecarbamate, AllylImC, Imidazole-1-carboxylic acid 2-propen-1-yl ester, Sarpong reagent
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.494
Densité
1.146 g/mL at 25 °C
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CCOC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-2-5-11-7(10)9-4-3-8-6-9/h2-4,6H,1,5H2
Clé InChI
NEFLGCHXJFBCQP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To prepare allyl enol carbonate derivatives by reacting with ketone enolates and boron trifluoride etherate.
- In the acylation of a mixture of primary and secondary alcohols.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.