Key Documents
748773
Sigma-Aldrich
Ethyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Synonyme(s) :
Heller-Sarpong Reagent, N-Carboethoxyimidazole, EtImC, Ethyl imidazolecarbamate, Sarpong reagent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.472
Densité
1.162 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
YICRPEGTQDSFEX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F
Point d'éclair (°C)
104.4 °C
Contenu apparenté
Professor Heller and coworkers are engaged in the development of mild and chemoselective acylation reactions using carbonylazole-derived reagents. To that end, they have developed a suite of carbonylimidazole derivatives for facile and chemoselective esterification (MImC, etc.) and amidation (WImC) of carboxylic acids, in collaboration with Professor Richmond Sarpong.