744379
Trimethylamine
≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.09 (vs air)
Pression de vapeur
13.3 psi ( 21 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
374 °F
Limite d'explosivité
11.6 %
Point d'ébullition
3-4 °C (lit.)
Pf
−117 °C (lit.)
Densité
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Clé InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A base in dehydrochlorinations, nucleophilic substitutions, 1,4-additions, and aldol-type condensation reactions.
- A reactant for the preparation of trimethylamine-based dicationic ionic liquids for the extraction of phenolic compounds from oil mixtures.
Conditionnement
Autres remarques
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup