Principaux documents
738700
Sigma-Aldrich
4-Piperidinopyridine
97%
Synonyme(s) :
1-(4-Pyridyl)piperidine, 4-Piperidinopyridine
5 G
138,00 €
138,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
138,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
138,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
78-83 °C
Chaîne SMILES 
C1CCN(CC1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h4-7H,1-3,8-9H2
Clé InChI
MTPBUCCXRGSDCR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable