Principaux documents
34683
Sigma-Aldrich
4′,4″(5″)-Di-tert-butyldicyclohexano-18-crown-6
technical, mixture of isomers, ≥90.0% (GC)
Synonyme(s) :
2,13(or 2,14)-Bis(1,1-dimethylethyl)eicosahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecin, 4,4′(5′)-Bis(tert-butylcyclohexano)-18-crown-6, 4,4′(5′)-Di-t-butylcyclohexano-18-crown-6
5 G
398,00 €
398,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
398,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H52O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.71
Beilstein:
3626927
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
398,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Essai
≥90.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.485
pb
190-195 °C/0.05 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C1CCC2OCCOCCOC3CCC(CC3OCCOCCOC2C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H52O6/c1-27(2,3)21-7-9-23-25(19-21)33-17-13-30-14-18-34-26-20-22(28(4,5)6)8-10-24(26)32-16-12-29-11-15-31-23/h21-26H,7-20H2,1-6H3
Clé InChI
SHJRQDXUSZYABF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Conveniently synthesis of porous crown-based resin with efficient 90Sr capture from highly acidic wastewater: This study discusses the synthesis of a porous crown-based resin incorporating 4′,4″(5″)-Di-tert-butyldicyclohexano-18-crown-6, which demonstrates efficient capture of 90Sr from highly acidic wastewater. The article details the performance and applications of the resin in nuclear waste management and environmental protection (Y Su, J He, X Liu, S Jia, K Hu, J Yang, T Liu… - Separation and Purification Technology, 2024).
Autres remarques
Lipophilic crown ether; selective extraction of strontium[1]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Separation and preconcentration of strontium from biological, environmental, and nuclear waste samples by extraction chromatography using a crown ether.
E P Horwitz et al.
Analytical chemistry, 63(5), 522-525 (1991-03-01)