Principaux documents
736996
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
95%
250 MG
101,00 €
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
101,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
219-225 °C
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cl.NCc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
HWHUNDJAGYQZHL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable