Principaux documents
736074
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile
95%
Synonyme(s) :
3,5-Dichloro-2-cyanopyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
98-103 °C
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
Chaîne SMILES 
Clc1cnc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
Clé InChI
ATUOLSDAAPMVJJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable