Principaux documents
736066
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Cyano-3,5-difluorpyridine
5 G
106,00 €
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
106,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2F2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
30-34 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
Fc1cnc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C6H2F2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
Clé InChI
WLBIFECTHKFYKV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F
Point d'éclair (°C)
90 °C