Documents
735493
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid, N-Boc-L-β-proline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -15.0, c = 0.5% in chloroform
Pf
138-143 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
Clé InChI
HRMRQBJUFWFQLX-SSDOTTSWSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable