Documents
734934
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4BrF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.495
Densité
1.711 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)c1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,7H
Clé InChI
WAJOYKZVIXCVTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
171.0 °F
Point d'éclair (°C)
77.2 °C