Principaux documents
400270
Sigma-Aldrich
Lithium thiophenolate solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Thiophenol lithium salt
100 ML
383,00 €
383,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
383,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.11
Beilstein:
3597301
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
383,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: lithium
Concentration
1.0 M in THF
pb
67 °C
Densité
0.934 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li].Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Li/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Clé InChI
HPFQTCRYSOTMDJ-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications