Principaux documents
674958
Sigma-Aldrich
2-Nitro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-Nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
1 G
213,00 €
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
213,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15BN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
155-159 °C
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15BN2O4/c1-10(2)11(3,4)18-12(17-10)8-5-6-9(13-7-8)14(15)16/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
KEOFPCPNACMWHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable