Principaux documents
791830
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyrazine
97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Pyrazine-2-thiol
1 G
149,00 €
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
149,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97% (HPLC)
Forme
solid
Pf
207-213 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
SC1=NC=CN=C1
InChI
1S/C4H4N2S/c7-4-3-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,6,7)
Clé InChI
HKAVADYDPYUPRD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable