Documents
A75706
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-methylpyridine
98%
Synonyme(s) :
6-Amino-2-picoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro Beilstein :
107048
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
crystals
Point d'ébullition
208-209 °C (lit.)
Pf
40-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
Clé InChI
QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Vidya V M et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 245, 118940-118940 (2020-09-27)
The synthesis of five D-n-A type star-shaped octupolar molecules is presented in the current work. The exploration of the potential applicability of molecules under study in organic optoelectronics as electron or hole transporting materials is carried out by DFT methods.
Mohanad Darawsheh et al.
European journal of medicinal chemistry, 82, 152-163 (2014-06-07)
Starting from the precursor [Zinc Valproate complex] (1), new mixed ligand zinc(II) complexes of valproic acid and nitrogen-based ligands, formulating as, [Zn(valp)22,9-dmphen] (2), [Zn2(valp)4(quin)2] (3), [Zn(valp)2(2-ampy)2] (4), and [Zn(valp)2(2-ampic)2] (5) (valp = valproate, 2,9-dmphen = 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, quin = quinoline, 2-ampy