Documents
704024
Sigma-Aldrich
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
95%
Synonyme(s) :
2-Cyano-6-fluoropyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
31-35 °C
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
Clé InChI
NVOLTPVZQXTZCW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable