734527
Tetrakis(pyridine)copper(II) triflate
95%
Synonyme(s) :
[Cu(OTf)2(py)4], Cu(pyridine)4(OTf)2, Tetrakis(pyridine)copper(II) bis(trifluoromethanesulfonate)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Pf
190-194 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
c1ccncc1.c2ccncc2.c3ccncc3.c4ccncc4.FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Cu]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5N.2CHF3O3S.Cu/c4*1-2-4-6-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
DOUMBTAZXRQKGF-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
- Intra and intermolecular aziridination of allylic carbamates and styrenes.
- 18F-fluorination of aryl boronic esters to generate fluroarenes applicable as radiotracers.
- Nucleophilic radiobromination of aryl borons with a radiobromide ion applicable in the preparation of radiobrominated pharmaceuticals.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable