Principaux documents
274909
Sigma-Aldrich
Nickel(II) phthalocyanine-tetrasulfonic acid tetrasodium salt
Synonyme(s) :
Phthalocyanine-tetrasulfonic acid Nickel(II) complex tetrasodium salt
5 G
68,80 €
68,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
68,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H12N8Na4NiO12S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
979.40
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
68,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
λmax
657 nm
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Ni]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)S([O-])(=O)=O)c9cc(ccc79)S([O-])(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S([O-])(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H16N8O12S4.4Na.Ni/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-34-25(17)33-26-18-6-2-15(55(47,48)49)11-23(18)31(35-26)40-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(39-32)38-30-22-10-14(54(44,45)46)3-7-19(22)27(36-29)37-30;;;;;/h1-12H,(H4-2,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Clé InChI
UAMQBHBCNOEWGQ-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.