16966
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3 carbamoyl-13C)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(1E)-2-Methyl-2-(methylthio)-O-[(methyl-13C-d3-amino)carbonyl-13C]oxime propanal
629,00 €
About This Item
629,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Description
Isotopic Enrichment ≥98%
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.5% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
−20°C
Chaîne SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)SC
InChI
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
Clé InChI
QGLZXHRNAYXIBU-FONWFMSDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable