Principaux documents
731900
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6BrF3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
163-168 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H6BrF3N2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(16-15-8)10(12,13)14/h1-5H,(H,15,16)
Clé InChI
IJXYMIRDVATCHK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable