Documents
731447
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
95%
Synonyme(s) :
4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H4IN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
143-149 °C
Chaîne SMILES 
Nc1n[nH]cc1I
InChI
1S/C3H4IN3/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,(H3,5,6,7)
Clé InChI
CPVCVVMJPIOKMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable