Principaux documents
A45009
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate
98%
Synonyme(s) :
3-Amino-4-carbethoxypyrazole
5 G
29,50 €
29,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
29,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
29,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
105-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1c[nH]nc1N
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
Clé InChI
YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Gemma N Ferguson et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(19), 6165-6172 (2008-09-06)
A pharmacophore-based screen identified 32 compounds including ethyl 5-amino-3-(4- tert-butylphenyl)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[3,4- d]pyridazine-1-carboxylate ( 8) as a new allosteric modulator of the adenosine A1 receptor (A1AR). On the basis of this lead, various derivatives were prepared and evaluated for activity at the