Principaux documents
709379
Sigma-Aldrich
Indazole-4-boronic acid hydrochloride
Synonyme(s) :
Indazol-4-ylboronic acid hydrochloride
250 MG
48,30 €
48,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
48,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8BClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pf
173-177 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.OB(O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
Clé InChI
PAILGUQNESDYLX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Application
Reactant for:
  • Preparation of trisubstituted pyrimidines as phosphatidylinositol 3-kinase inhibitors
  • Preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable