Principaux documents
73060
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzonitrile
≥99.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.12
Beilstein:
638987
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Pf
107-109 °C (lit.)
108-110 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H
Clé InChI
SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable