Principaux documents
438804
Sigma-Aldrich
2-Nitrotoluene
≥99%
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-nitrobenzene
100 ML
32,10 €
32,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
32,10 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Beilstein:
1907580
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
32,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
pb
225 °C (lit.)
Pf
−4-−3 °C (lit.)
Densité
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-Nitrotoluene is a nitroaromatic compound. Multi-functional magnetic resins having high surface area and ion exchange efficiency (GMA30-1 and GMA30-2) were developed and were tested for the desorption of 2-nitrotolene.[1] Its dioxygenation by nitrobenzene dioxygenase has been studied to evaluate the isotope fractionation.[2] It has been reported as nitroaromatic explosive. Terbium-based magnetic metal-organic framework (MOF) nanospheres have been fabricated, which can detect the trace quantities of 2-nitrotoluene.[3]
Application
2-Nitrotoluene may be employed as nitrogen supplement in the culture medium of Pseudomonas sp. strain ClS1.[4] It may be employed as carbon and energy supplement in the culture medium of Pseudomonas sp. strain JS42.[5]
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Sarah G Pati et al.
Environmental science & technology, 48(18), 10750-10759 (2014-08-08)
Oxygenation of aromatic rings is a frequent initial step in the biodegradation of persistent contaminants, and the accompanying isotope fractionation is increasingly used to assess the extent of transformation in the environment. Here, we systematically investigated the dioxygenation of two
Wei Wang et al.
Journal of hazardous materials, 294, 158-167 (2015-04-14)
Two novel multi-functional magnetic resins named GMA30-1 and GMA30-2 were fabricated and investigated for the removal of 4-nitrotoluene-2-sulfonic acid (NTS) and 2-nitrotoluene (o-MNT). Strong base resin (GMA30-1) and weak base resin (GMA30-2) possess large surface area of 718m(2)/g and 559m(2)/g
Jing-Jing Qian et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(10), 3978-3983 (2014-01-24)
In this work, we present novel kinds of Fe3O4@Tb-BTC magnetic metal-organic framework (MOF) nanospheres which possess both magnetic characteristics and fluorescent properties using a layer by layer assembly technique. The structure and morphology of the as-prepared Fe3O4@Tb-BTC were systematically characterized
D An et al.
Journal of bacteriology, 176(24), 7462-7467 (1994-12-01)
Pseudomonas sp. strain JS42 utilizes 2-nitrotoluene (2NT) as the sole source of carbon and energy for growth. Intact cells catalyze the oxidation of 2NT to 3-methylcatechol and nitrite in a reaction that requires molecular oxygen. Cell extracts oxidized 2NT to
E Duque et al.
Journal of bacteriology, 175(8), 2278-2283 (1993-04-01)
A bacterium, Pseudomonas sp. strain C1S1, able to grow on 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), 2,4- and 2,6-dinitrotoluene, and 2-nitrotoluene as N sources, was isolated. The bacterium grew at 30 degrees C with fructose as a C source and accumulated nitrite. Through batch