Principaux documents
729078
Sigma-Aldrich
3,4-Ethylenedithiothiophene
Synonyme(s) :
3,4-Ethylenedithiothiophene, 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dithiine, 3,4-Ethylenedisulfanylthiophene, EDTT
1 G
328,00 €
328,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
328,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
328,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.685
Densité
1.374 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CSc2cscc2S1
InChI
1S/C6H6S3/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
HPGNGICCHXRMIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,4-Ethylenedithiothiophene (EDTT) is a dithiin based conducting polymer that is a sulfur analog of 3,4-ethylendioxythiophene (EDOT) that is majorly used in optoelectronic and electrochemical devices.[1][2]
Application
EDTT can be electrochemically oxidized in acetonitrile to form poly(EDTT) films on the surface of the electrodes, which can be used in the fabrication of organic light emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaics (OPVs).[1][3][4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F
Point d'éclair (°C)
105 °C
Efficient synthesis of 2, 5-dicarbonyl derivatives of 3, 4-ethylenedithiothiophene (EDTT) via addition-elimination reaction.
Mustafa A, et al.
Tetrahedron, 73(40), 5847-5852 (2017)
Electrosynthesis of poly (3, 4-ethylenedithiathiophene) in an ionic liquid and its electrochemistry and electrochromic properties.
Lu B, et al.
Electrochimica Acta, 106(9), 201-208 (2013)
Mathieu, T.; et al.
Macromolecules, 38, 6806-6812 (2005)
Functionalized 3, 4-ethylenedithiathiophenes (EDTTs) as building blocks for poly (3, 4-ethylenedithiathiophene)(PEDTT) derivatives.
Blanco R, et al.
Tetrahedron Letters, 49(13), 2056-2059 (2008)
Redox doping behaviour of poly (3, 4-ethylenedithiothiophene)-The counterion effect.
Domagala W, et al.
Optical Materials, 33(9), 1405-1409 (2011)