687553
Hydroxymethyl EDOT
95%
Synonyme(s) :
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol, EDT-methanol, Thieno[3,4-b]-1,4-dioxin-2-methanol
173,00 €
About This Item
173,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
42-46 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC1COc2cscc2O1
InChI
1S/C7H8O3S/c8-1-5-2-9-6-3-11-4-7(6)10-5/h3-5,8H,1-2H2
Clé InChI
YFCHAINVYLQVBG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.