Principaux documents
693944
Sigma-Aldrich
4-Bromoquinoline
95%
1 G
27,00 €
27,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
27,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
27,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
29-34 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Clé InChI
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C