Principaux documents
A48105
Sigma-Aldrich
Cycloleucine
97%
Synonyme(s) :
1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
5 G
175,00 €
10 G
275,00 €
175,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
175,00 €
10 G
275,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2NC5H8CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Beilstein:
636626
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
175,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Pf
320 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC1(CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c7-6(5(8)9)3-1-2-4-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
Clé InChI
NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Cycloleucine is a nonmetabolizable amino acid widely used as a building block in peptide synthesis.[1][2]
Application
Cycloleucine can be used as a building block to synthesize:
  • Phosphonylmethylaminocyclopentane-1-carboxylic acid by reacting with paraformaldehyde and diethylphosphite via Kabachnik-Field′s reaction.[3]
  • Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid {1-[1-(R)-(3-morpholin-4-ylpropylcarbamoyl)-2-phenylethylcarbamoyl]cyclopentyl}-amide, (MEN14268) as potential tachykinin NK2 receptor antagonist.[4]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Peptide synthesis in room temperature ionic liquids
Vallette H, et al.
Tetrahedron Letters, 45(8), 1617-1619 (2004)
across Cell Membranes
Biochemical Ecotoxicology. Principles and Methods, 1, 157-157 (2012)
Phosphonylmethylaminocyclopentane-1-carboxylic acid
Najdenova E, et al.
Heteroatom Chem., 14(3), 229-230 (2003)
Guangying Luo et al.
Journal of cellular physiology, 235(10), 7107-7119 (2020-02-06)
N6 -methyladenosine (m6 A) is a novel epitranscriptomic marker that contributes to regulating diverse biological processes through controlling messenger RNA metabolism. However, it is unknown if m6 A RNA methylation affects uveal melanoma (UM) development. To address this question, we
Discovery of a new series of potent and selective linear tachykinin NK2 receptor antagonists
Fedi Valentina, et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(20), 4793-4807 (2007)