728268
(Iodoethynyl)benzene
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Iodo-2-phenylacetylene, 1-Iodo-2-phenylethyne, Phenylethynyl iodide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
IC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5I/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
Clé InChI
VOHWEKIUKSUIDT-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable