Documents
725005
Sigma-Aldrich
6-Aminobenzimidazole
95%
Synonyme(s) :
1H-1,3-Benzodiazol-6-amine, 3H-Benzoimidazol-5-ylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
163-168 °C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H7N3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
WFRXSXUDWCVSPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
S Trivulzio et al.
Pharmacological research communications, 20(11), 975-982 (1988-11-01)
Benzimidazole and some of its derivatives as 4-nitro and 5-nitro-benzimidazoles, 2-amino-, 4-amino- and 5-aminobenzimidazoles have been tested on gastric acid secretion in Shay-rats. Only 5-aminobenzimidazole decreased the gastric secretory process basal or stimulated by betazole. The antisecretory properties of 5-aminobenzimidazole