Documents
536067
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
32151614
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
240-244 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Clé InChI
BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Siffeen Zehra et al.
Journal of fluorescence, 29(4), 1029-1037 (2019-07-22)
A novel coumarin based Schiff base sensor probe 1, was synthesized and structural elucidation was carried out by FTIR, UV-vis, 1H and 13C NMR and MS spectroscopy. The optical properties of the sensor probe were investigated by employing absorption and