Principaux documents
723711
Sigma-Aldrich
5-Benzofurazanboronic acid MIDA ester
Synonyme(s) :
2-(Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl-5-boronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10BN3O5
Poids moléculaire :
275.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pf
258-263 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C11H10BN3O5/c1-15-5-10(16)18-12(19-11(17)6-15)7-2-3-8-9(4-7)14-20-13-8/h2-4H,5-6H2,1H3
Clé InChI
KNDBMWQPGMKUPR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable