Principaux documents
244503
Sigma-Aldrich
4-Methylsalicylic acid
99%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Cresotic acid
25 G
28,10 €
100 G
76,40 €
28,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
28,10 €
100 G
76,40 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
28,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
173-177 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
NJESAXZANHETJV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The heteroleptic tris-cyclometalated iridium(III) complex with 4-methylsalicylic acid (Msal) was synthesized and characterized[1].
Application
4-Methylsalicylic acid was used to inhibit the medium chain acyl-CoA synthetase[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Xiao-xia Guo et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 30(1), 170-173 (2010-03-23)
New heteroleptic tris-cyclometalated iridium(III) complexes (ppy)2 Ir(LX) (ppy==2-phenylpyridine, LX==Sal (salicylic acid), Msal (4-methylsalicylic acid), FSal(4-trifluoro methyl salicylic acid)) was synthesized and characterized. The molecular structure, photophysical properties and thermal stability were tested and analyzed. The results show that the absorption
F Kasuya et al.
Biochemical pharmacology, 52(10), 1643-1646 (1996-11-22)
Molecular characteristics of carboxylic acids were investigated for the ability to inhibit a purified medium chain acyl-CoA synthetase, using hexanoic acid as a substrate. Salicylic acid, 4-methylsalicylic acid, 2-hydroxynaphtoic acid, and 2-hydroxyoctanoic acid, which do not act as substrates for