Documents
571350
Sigma-Aldrich
1-Phenylvinylboronic acid
95%
Synonyme(s) :
α-Methylene-α-tolueneboronic acid, α-Phenyl vinylboronic acid, (1-Phenylethenyl)boronic acid, Styrene α-boronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C=CH2B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Pf
125 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10-11H,1H2
Clé InChI
YJCPVMYUISTDKG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant involved in:
  • Halogenation of alkynes for preparation of enol esters
  • Liebeskind-Srogl cross-coupling
  • Homocoupling of arylboronic acids for synthesis of biaryls
  • Iterative cross-coupling of boronate building blocks
  • Enantioselective hydrogenation of hydroxyphenyl styrenes
  • Samarium diiodide-mediated cyclization for synthesis of substituted benzannulated cyclooctanol derivatives
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling for synthesis of C-6-substituted uridine phosphonates
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable