Principaux documents
723509
Sigma-Aldrich
Cesium dodecafluoro-closo-dodecaborate
97%
Synonyme(s) :
Cesium dodecafluorododecaborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
B12Cs2F12
Poids moléculaire :
623.52
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: catalyst
Pf
>600 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
[Cs+].[Cs+].FB1C[B-]2(F)B(F)[B-](F)(B(F)B(F)B(F)B(F)B(F)B1F)B2F
InChI
1S/CH2B11F11.2Cs/c13-2-1-11(22)9(20)12(23,10(11)21)8(19)7(18)6(17)5(16)4(15)3(2)14;;/h1H2;;/q-2;2*+1
Clé InChI
VORBFFRCZXMLGL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable