Documents
296937
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylchlorosilane
97%
Synonyme(s) :
Chloro-di-tert-butylsilane
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C]2SiHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.77
Numéro Beilstein :
2203045
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
82-84 °C/45 mmHg (lit.)
Densité
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[SiH](Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
Clé InChI
OGWXFZNXPZTBST-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron Letters, 34, 2927-2927 (1993)
Organometallics, 11, 3542-3542 (1992)