175064
Nitrosyl tetrafluoroborate
95%
Synonyme(s) :
Nitrosonium tetrafluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N#[O+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
Clé InChI
KGCNVGDHOSFKFT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges