Principaux documents
72262
Sigma-Aldrich
Nickel (IV) oxide
technical, ~30% active peroxide basis
Synonyme(s) :
Nickel dioxide, Nickel oxide
5 G
105,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
105,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
NiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Concentration
~30% (active peroxide)
Chaîne SMILES 
O=[Ni]O[Ni]=O
InChI
1S/2Ni.3O
Clé InChI
PZFKDUMHDHEBLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • One-dimensional oxide-metal hybrid structures and site-specific enhanced reactivity for CO oxidation
  • Microwave induced catalytic degradation of crystal violet
Used to study differences in reactivity trends for carbon monoxide catalyzed oxidation caused by anionic transition metal oxide clusters
Reagent:
  • For solvent-free oxidation of alcohols†
  • For chemoselective oxidation of organic compounds using inductive heating
  • To improve the synthesis of methoxy cephalosporin′s intermediate
Autres remarques
Oxidant for the transformation of alcohols into acids and hydrazones into diazoalkanes[1][2]
Pictogrammes
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Javier Jiménez-Lamana et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(5) (2020-05-28)
Although nickel allergy and carcinogenicity are well known, their molecular mechanisms are still uncertain, thus demanding studies at the molecular level. The nickel carcinogenicity is known to be dependent on the chemical form of nickel, since only certain nickel compounds
Robert K DeLong et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(12) (2019-11-28)
Currently, there is a great interest in nanoparticle-based vaccine delivery. Recent studies suggest that nanoparticles when introduced into the biological milieu are not simply passive carriers but may also contribute immunological activity themselves or of their own accord. For example
Chiara Argentati et al.
Journal of personalized medicine, 10(1) (2020-02-12)
Ex vivo cell/tissue-based models are an essential step in the workflow of pathophysiology studies, assay development, disease modeling, drug discovery, and development of personalized therapeutic strategies. For these purposes, both scientific and pharmaceutical research have adopted ex vivo stem cell
Chien-Chen Diao et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(4) (2020-04-03)
In this study, a p-type 2 at% lithium-doped nickel oxide (abbreviation L2NiO) solution was prepared using Ni(NO3)2·6H2O, and LiNO3·L2NiO thin films were deposited using an atomizer by spraying the L2NiO solution onto a glass substrate. The sprayed specimen was heated
Zachary Daniels et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(18) (2019-09-11)
Described herein is a novel method, Reduction Expansion Synthesis-Sintered Metal (RES-SM), to create a sintered metal body of a designed shape at ambient pressure, hundreds of degrees below the metal melting temperature. The precursor to the metal part is a