481793
Nickel(II) oxide
≥99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Mononickel oxide, Nickel Oxide Sinter 75, Nickel oxide, Nickelous oxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.995% trace metals basis
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
dark green
Densité
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
Clé InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Incorporation of Nanocatalysts for the Production of Bio-Oil from Staphylea holocarpa Wood.: This research explores the application of nanocatalysts, including Nickel(II) oxide, in the production of bio-oil, showcasing its role in enhancing the energy yield and efficiency of the bio-oil production process (Li et al., 2022).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.