Principaux documents
343226
Sigma-Aldrich
Nickel sulfide
99.7% trace metals basis, −150 mesh
Synonyme(s) :
Nickel subsulfide
25 G
297,00 €
297,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
297,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ni3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
297,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.7% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Taille des particules
−150 mesh
Densité
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
[Ni]=S=[Ni]=S=[Ni]
InChI
1S/3Ni.2S
Clé InChI
YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Major phase is Ni3S2. Product may also include a small amount of sulfur-rich phase. Nickel Sulfide (Ni3S2) exists as a heazlewoodite mineral in nature. The structure of Ni3S2 is hombohedral. Raman spectral analysis of Ni3S2 has been reported.[1]
Application
Nickel sulfide was implanted in mice, to induce the growth of malignant fibrous histiocytomas.[2]
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Aaron Barchowsky et al.
The Journal of biological chemistry, 277(27), 24225-24231 (2002-04-30)
Inhalation of particulate nickel subsulfide (Ni3S2) causes chronic active inflammation and fibrosis of the lungs. However, the mechanisms for these effects are not well understood. Therefore, cell culture experiments with BEAS-2B human airway epithelial cells were conducted to test the
Joseph R Landolph et al.
Environmental health perspectives, 110 Suppl 5, 845-850 (2002-11-12)
In the past, exposure of workers to mixtures of soluble and insoluble nickel compounds by inhalation during nickel refining correlated with increased incidences of lung and nasal cancers. Insoluble nickel subsulfide and nickel oxide (NiO) are carcinogenic in animals by
Shosuke Kawanishi et al.
Environmental health perspectives, 110 Suppl 5, 789-791 (2002-11-12)
The U.S. National Toxicology Program has shown clear evidence of carcinogenicity of nickel subsulfide (Ni(3)S(2)) and some evidence of carcinogenicity of NiO (green) in rats. In the present study, DNA damage in cultured cells and in lungs of rats induced
Reactive oxygen-induced carcinogenesis causes hypermethylation of p16 (Ink4a) and activation of MAP kinase.
Govindarajan B, et al.
Molecular Medicine, 8(1) (2002)
M Okamoto
Differentiation; research in biological diversity, 61(5), 285-292 (1997-08-01)
It is well known that urodeles have the most powerful regenerative capacities among vertebrates, but there is little realisation that they are extremely resistant to spontaneous or chemically induced tumours. Regeneration and carcinogenesis have been considered to be two sides