Principaux documents
715778
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)propionaldehyde
95%
1 G
107,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
107,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.529
Densité
1.037 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCC=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-8H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ZOXCMZXXNOSBHU-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup