A44150
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
90%, technical grade
Synonyme(s) :
4,4-Diethoxybutylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(CCCN)OCC
InChI
1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
Clé InChI
GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter