Principaux documents
715425
Sigma-Aldrich
Chloro[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
95%
Synonyme(s) :
[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) chloride
250 MG
73,60 €
73,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
73,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H24ClCuN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
73,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Pf
273-277 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(N2C=CN(\C2=[Cu]/Cl)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.ClH.Cu/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
JMQRNHTTZWNLMH-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for:
  • Hydroboration of terminal alkynes
  • Click reaction of azides with terminal alkynes
  • Hydrosilylation of ketones and azide-alkyne cycloadditions
  • Regioselective boron addition to internal alkynes
  • Hydroboration
  • Methylenation-Diels-alder cyclization
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable